Få mere at vide
Argininhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30049222
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30049222 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30049222 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0569.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Argininhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Analyt- eller komponentnavne Arginine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene
InChI formel InChI=1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 210.66
Mængde 500 mg
Formel vægt 210,0884 g/mol