Få mere at vide
Argininhydrochlorid (L-Argininhydrochlorid), LoGiCal
Artikelnummer. 30458055
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458055 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30458055 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0569.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Argininhydrochlorid (L-Argininhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arginine Hydrochloride
CAS 1119-34-2
Analyt- eller komponentnavne Arginine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H14 N4 O2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Arginine Hydrochloride, L-Arginine Monohydrochloride, L-Arginine Hydrochloride, Argamine, Argivene, Detoxargin, L-(+)-Arginine Monohydrochloride, Levargin, Minophagen A, NSC 203450, NSC 7914, R-Gene
InChI formel InChI=1 S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1 H/t4-;/m0./s1
SMIL Cl.N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC navn (2 S)-2-amino-5-carbamimidamidopentanansyre; hydrochlorid
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 210.66
Mængde 10 mg
Formel vægt 210,0884 g/mol