Få mere at vide
Argatroban Monohydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17908574
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17908574 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17908574 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3512.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Argatroban Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Argatroban Monohydrate
CAS 141396-28-3
Analyt- eller komponentnavne Argatroban Monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C23 H36 N6 O5 S . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid hydrate (1:1), (2R,4R)-1-[(2S)-5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid monohydrate, [2R-[1(2S*),2α,4β]]-[partial]-1-[5-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-oxo-2-[[(1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-8-quinolinyl)sulfonyl]amino]pentyl]-4-methyl-2-piperidinecarboxylic acid monohydrate, Argatroban monohydrate, Argatroban Monohydrate, Argatroban Compound A, Argatroban Compound G, Argatroban Compound I
InChI formel InChI=1S/C23H36N6O5S.H2O/c1-14-8-10-29(18(12-14)22(31)32)21(30)17(6-4-9-26-23(24)25)28-35(33,34)19-7-3-5-16-11-15(2)13-27-20(16)19;/h3,5,7,14-15,17-18,27-28H,4,6,8-13H2,1-2H3,(H,31,32)(H4,24,25,26);1H2/t14-,15?,17+,18-;/m1./s1
SMIL O.C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(=O)O)C(=O)[C@H](CCCNC(=N)N)NS(=O)(=O)c2cccc3CC(C)CNc23
IUPAC navn (2R,4R)-1-[(2S)-5-carbamimidamido-2-[(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-8-yl)sulfonylamino]pentanoyl]-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 526.65
Mængde 250 mg
Formel vægt 526.2574 g/mol