Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Argatroban |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighed | Opløselighed aq. soln.: uopløselig. |
| Smeltepunkt | 188,0 °C til 189,0 °C |
| Formel vægt | 508.64 |
| InChI nøgle | KXNPVXPOPUZYGB-VSVYTNTFSA-N |
| SMIL | C[C@@H]1CCN([C@H](C1)C(O)=O)C(=O)C(CCCN=C(N)N)NS(=O)(=O)C1=CC=CC2=C1NCC(C)C2 |
| IUPAC navn | (2R,4R)-1-{5-[(diaminomethylidene)amino]-2-(3-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline-8-sulfonamido)pentanoyl}-4-methylpiperidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.64 |