Få mere at vide
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Ser
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.0% |
| CAS | 91037-65-9 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 433.42 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 50 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 55 mg/mL (126.90 mM) ∣H2O : ≥ 25 mg/mL (57.68 mM) |
| Synonym | RGDS peptide∣ Fibronectin tetrapeptide |