Få mere at vide
MedChemExpress Arg-Gly-Asp-Cys
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 109292-46-8 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.48 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |