Få mere at vide
Arg-AMS, MedChemExpress
Beskrivelse
Arg-AMS is a potent nanomolar inhibitor of arginyl tRNA synthetase, which displays tightly bound inhibitory characteristics for the A-domains in non-ribosomal peptide synthetases (NRPS) enzymes.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arg-AMS |
| CAS | 301351-95-1 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C16H26N10O7S |
| Mængde | 25 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (199.00 mM) |
| SMIL | O[C@@H]([C@H]([C@H](N1C=NC2=C1N=CN=C2N)O3)O)[C@H]3COS(=O)(NC([C@@H](N)CCCNC(N)=N)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 502.51 |
| Formel vægt | 502.51 |
| Vis mere |