Få mere at vide
MedChemExpress (Arg)9 TFA
Artikelnummer. 16471828
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16471828 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16471828 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYP0133A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress (Arg)9 TFA (Nona-L-arginine TFA), a cell-penetrating peptide, exhibits neuroprotective activity with an IC50 of 0.78 μM in the glutamic acid model.
Tekniske data
CAS 2283335-13-5
Indhold og opbevaring Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Molekylvægt (g/mol) 1537.71 g/mol
Produkttype Peptides
Mængde 5 mg
Forsendelsestilstand Room temperature
Synonym Nona-L-arginine TFA∣Peptide R9 TFA