Få mere at vide
Velp Scientifica™ AREX-6 magnetisk kogepladeomrører
Artikelnummer. 15825231 Shop alle Velp produkter
Topplademateriale:
Technopolymer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15825231
Brand: Velp Scientifica™ F20500463
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikker og kraftfuld keramisk belagt aluminium kogeplade omrører, der kan opgraderes med VTF og VTF EVO
Overlegne sikkerhedsfunktioner
  • Den lysende sikkerhedsvarmekontakt forhindrer utilsigtet opvarmning
  • Det oplyste hottop-ikon informerer operatøren, når toppladetemperaturen er over 50 °C
  • Modstandsdygtigt trykstøbt hus (IP 42) for maksimal beskyttelse af instrumentets indvendige del.
  • Omrøringshastigheden øges forsigtigt og undgår risiko for spild
  • Det valgfrie og skræddersyede silikonebeskyttelsesdæksel beskytter omrøreren mod spildskader
Udviklet til ydeevne og brugervenlighed
  • Aluminiumslegeringspladen sikrer optimal varmeoverførsel
  • Nøjagtig pladetemperaturkontrol op til 370 °C
  • Ekstremt kraftig børsteløs motor, der kan omrøre fra 30 op til 1700 rpm
  • Momentkompensationsteknologien SpeedServo™ holder omdrejningstallet konstant, når viskositeten ændres
  • Den nye Alnico Magnet giver avanceret magnetisk kobling og garanterer overlegen perifer omrøring
Alsidighed og forbedret produktivitet
  • Tilslutning til VTF, VTF EVO digitale termoregulatorer til direkte temperaturstyring af prøven med 0,5° C temperaturnøjagtighed
  • VTF og VTF EVO opgraderer AREX-6 ydeevnepotentialet med eksklusive funktioner fra digitale kogeplade-omrørere
  • De MultiAluBlock™ og det nye MonoAluBlock™ tillade at udføre adskillige reaktioner, hvilket sparer tid og plads på bænken
  • Det nye Hemispheric Bowls sæt giver mulighed for at erstatte oliebade og kapper for at udføre rene og sikre reaktioner med rundbundede kolber
  • PTFE sikkerhedsdæksler er designet til at minimere termisk spredning og øge sikkerheden
Tekniske data
Topplademateriale Technopolymer
Spænding 230 V
Oversigt Varme magnetomrører
Sikkerhedsfunktioner Varmeplade advarselssystem
Kropsmateriale Teknopolymer
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz
Controller type Analog
Størrelse 5,3 in. dia.
Højde (metrisk) 160 mm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 370 °C
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 280 mm
Længde (metrisk) 105 mm
Watt 630 W
Vægt (engelsk) 5.7 lb.
Vægt (metrisk) 2.6 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 30 til 1700 rpm
Dimensioner (L x B x H) 280 x 160 x 105 mm
Vise Analog