Få mere at vide
Velp Scientifica™ AREX 6 Digital PRO System
Artikelnummer. 16458395 Shop alle Velp produkter
Inkluderer:
AREX-6 Digital PRO varmepladeomrører, støttestang og VTF termoregulator Fuzzy Logic
Temperatursonde
Temperatursonde, støttestang, klemme
Artikelnummer. 16458395
Brand: Velp Scientifica™ SB20500460
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Avanceret digital kogepladeomrører med timer, autoreverse, CerAlTopTM-plade, der sikrer klassens bedste termoreguleringsydelse og maksimal sikkerhed.
  • Uafhængige sikkerhedskredsløb beskytter instrumentet i tilfælde af overtemperatur
  • Varmen aktiveres ved at trykke på knappen, som forhindrer utilsigtet opvarmning
  • Hot top advarselssystem forhindrer potentiel forbrænding
  • Justerbar temperaturgrænse
  • Sondealarm stopper varmefunktionen, når den registrerer, at sonden ikke er nedsænket i mediet
  • Lås tast for at forhindre utilsigtet ændring af indstillingerne
  • Modstandsdygtigt trykstøbt hus (IP 42) for maksimal beskyttelse af instrumentets indvendige del.
  • Den hurtige opvarmning CerAlTop™ pladen er modstandsdygtig over for kemikalier og ridser, hvilket sikrer en lang levetid
  • Omrøringshastigheden øges forsigtigt for at undgå spildrisiko
  • Silicon Protective Cover, er valgfrit og skræddersyet, beskytter omrøreren mod spildskader
  • Designet til den længste levetid med 3 års garanti
  • PID-softwarestyret termoregulering til hurtig, præcis og stabil temperaturkontrol.
  • Maksimal temperaturstyringsnøjagtighed op til 370 °C.
  • Præcis temperaturindstilling med opløsning på 1 °C.
  • Ekstremt kraftig børsteløs motor, der kan omrøre fra 30 til 1700 rpm (5 rpm-trin)
  • Momentkompensationsteknologien SpeedServo™ holder omdrejningstallet konstant, når viskositeten ændres
  • Alnico- magneten giver avanceret magnetisk kobling og garanterer overlegen perifer omrøring
  • Ikonerne og displayet sikrer, at operatøren altid har en klar aflæsning af arbejdsforholdene
  • En rig, avanceret menu giver operatøren mulighed for at konfigurere varmepladeomrøreren med den bedst egnede indstilling for hvert laboratorium
  • Integreret timer til uovervågede operationer
  • Auto-reverse mulighed for omrøringsretningen for forbedret kinetik
  • MultiAluBlock og ™ nye MonoAluBlock giver ™ brugeren mulighed for at udføre adskillige reaktioner, hvilket sparer tid og bænkplads
  • Nyt Hemispheric Bowl-sæt kan erstatte oliebade og kapper for at udføre renere og sikrere reaktioner med rundbundede kolber
  • PTFE sikkerhedsdæksler er designet til at minimere termisk spredning og øge sikkerheden
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminiumslegering
Spænding 230 V
Inkluderer AREX-6 Digital PRO varmepladeomrører, støttestang og VTF termoregulator Fuzzy Logic
Controller type Analog
Model- AREX-6 Digital PRO + VTF
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 370 °C
Stuetemperatur 5 °C til 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Watt 630 W
Vægt (engelsk) 5.7 lb.
Vægt (metrisk) 2.6 kg
Form Rund
Stiktype EU/USA
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 30 til 1700 rpm
garanti 25 måneder
Dimensioner (L x B x H) 280 x 160 x 105 mm
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelseserklæring
Vise Digital