Få mere at vide
Fisherbrand™ AREX 5 Varmeplade-omrørersystem med VTF-probe
Artikelnummer. 17862017 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
EU/Storbritannien
Artikelnummer. Stiktype
17862017 EU/Storbritannien
1 options
Artikelnummer. 17862017
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Det alsidige AREX 5-kogepladeomrørersystem med CerAlTop™-plade omfatter VTF digital termoregulator til direkte styring af væsketemperaturen.
PRÆCIS TERMOREGULERING MED DEN DIGITALE TEMPERATURREGULATOR VTF
  • Tilslutningen til den digitale VTF-temperaturregulator sikrer præcis og direkte temperaturstyring af væsken
  • Toppladen i aluminiumslegering med en diameter på 135 mm garanterer stor temperaturhomogenitet og optimal varmeoverførsel over hele overfladen
LET AT BRUGE OG SIKKER
  • To lysende indikatorer informerer altid operatøren, når varmen er tændt, og temperaturen er over 50°C
  • Isoleringsskive til beskyttelse af indvendige dele
  • Toppen med en diameter på 135 mm er beskyttet mod kemikalier og ridser af den overlegne modstandsdygtige CerAlTop™ keramisk belægning
  • IP42-certificeret
KRAFTIG OMRØRING TIL ALLE LABORATORIEOPGAVER
  • Kraftig børsteløs motor, der sikrer kraft og modstand over tid og omrører volumener op til 20 liter (H2O)
  • Omrøringshastighed fra 100 op til 1500 o/min
  • SpeedServo™-momentkompensationsteknologi, der sikrer konstant hastighed, selv når mediets viskositet ændres
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminiumslegering
Spænding 230 V
Inkluderer VTF
Sikkerhedsfunktioner Oplyst ikon (når temperaturen er over 50 °C)
Kropsmateriale Epoxymalet aluminium
Controller type Analog
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 310 °C
Temperatur (engelsk) Stuetemperatur til 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Watt 630 W
Vægt (engelsk) 3.75 lb.
Vægt (metrisk) 1.7 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 20 L
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Vise Digital