Få mere at vide
Velp Scientifica™ AREX 5 Digitalt system
Artikelnummer. 17838484 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Inkluderer:
Pt100 sonde
Pt100 sonde, stang, klemme
VTF Digital Termoregulator
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
17838484 Pt100 sonde, stang, klemme Hver
17828484 Pt100 sonde -
17848484 VTF Digital Termoregulator -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17838484 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. SC20500580
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 20-10-2026
De AREX 5 Digital System er en digital kogepladerører med CerAlTop plade, der sikrer præcis termoregulering af mediet, høj sikkerhed og maksimal pålidelighed.
EN SIKKER KOGEPLATE-ROERER DESIGNET TIL AT HOLDE
  • De interne elektroniske dele er beskyttet af den isolerende disk for at modstå selv i de mest udfordrende miljøer og applikationer (IP 42-beskyttelse)
  • En oplyst indikator informerer altid operatøren, når opvarmningen er tændt, og en Hot Surface Safety-meddelelse vises, når temperaturen er over 50 °C, selv når instrumentet er slukket
  • Toppen med en diameter på 135 mm er beskyttet mod kemikalier og ridser af den overlegne modstandsdygtighed CeAlTop™ keramisk belægning
PRÆCIS TERMOREGULERING FOR EN HØJ REPRODUCERbarhed
  • De ideelle løsninger til temperaturfølsomme applikationer i mange industrielle og akademiske laboratorier
  • Præcis termoregulering af mediet med Pt100/Pt1000 sonde (± 1,0 °C) og VTF digital termoregulator (± 0,5 °C).
  • Termoregulering spænder fra stuetemperatur op til 300 °C.
KRAFTIG RØRING TIL ALLE LABO-ANVENDELSER
  • Børsteløs motor, der sikrer kraft og modstand over tid
  • Omrører op til 20 L fra 50 til 1500 rpm, hvilket gør serien velegnet til både lav- og højhastighedsapplikationer
  • SpeedServo™ modreaktionsteknologi holder hastigheden konstant, når viskositeten ændres
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Inkluderer Pt100 sonde, stang, klemme
Sikkerhedsfunktioner Over °50 C (overtemperaturalarm over 330 °C)
Kropsmateriale Aluminium (krop), teknopolymer (indkapsling)
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) 50 °C til 310 °C
Temperatur (engelsk) 122 °F til 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Watt 630 W
Vægt (engelsk) 3.75 lb.
Vægt (metrisk) 1.7 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning Op til 20 L
Stiktype EU, UK,
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 160 x 270 x 85 mm
Certificeringer/compliance CE
Vise LED