Få mere at vide
Fisherbrand™ AREX 5 Digital kogepladeomrører
Artikelnummer. 17812027 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
EU/Storbritannien
Artikelnummer. Stiktype
17812027 EU/Storbritannien
1 options
Artikelnummer. 17812027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3195.00 DKK
    2905.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 289.73 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
AREX 5 Digital kogeplade omrører med CerAlTop plade sikrer præcis termoregulering af mediet, høj sikkerhed og maksimal pålidelighed.
PRÆCIS TERMOREGULERING MED EKSTERNE TEMPERATURSONDER OG DIGITAL VTF
  • De ideelle løsninger til temperaturfølsomme applikationer i mange industrielle og akademiske laboratorier
  • Præcis termoregulering af mediet med den ekstra Pt100/Pt1000 sonde (± 1,0 °C) og VTF digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Termoregulering spænder fra stuetemperatur op til 300 °C.
EN SIKKER kogeplade-omrører DESIGNET TIL AT HOLDE
  • Den isolerende skive beskytter de interne elektroniske dele for at modstå selv i de mest udfordrende miljøer og applikationer (IP 42-beskyttelse)
  • En oplyst indikator informerer altid operatøren, når opvarmningen er tændt, og en Hot Surface Safety-meddelelse vises, når temperaturen er over 50 °C, selv når instrumentet er slukket
  • Toppen med en diameter på 135 mm er beskyttet mod kemikalier og ridser af den overlegne modstandsdygtighed CeAlTop™ keramisk belægning
KRAFTIG RØRING TIL ALLE LABO-ANVENDELSER
  • Børsteløs motor, der sikrer kraft og modstand over tid
  • Omrører op til 20 L fra 50 til 1500 rpm, hvilket gør serien velegnet til både lav- og højhastighedsapplikationer
  • SpeedServo™ modreaktionsteknologi holder hastigheden konstant, når viskositeten ændres
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminiumslegering
Spænding 230 V
Sikkerhedsfunktioner On Display (når temperaturen er over 50 °C)
Kropsmateriale Epoxymalet aluminium
Controller type Digital
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 310 °C
Temperatur (engelsk) Stuetemperatur til 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Watt 630 W
Vægt (engelsk) 3.75 lb.
Vægt (metrisk) 1.7 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 20 L
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 50 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Vise Digital