Få mere at vide
Velp Scientific AREX 5 Advance Hot Plate omrører
Artikelnummer. p-200132103 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kun varme plader
Pt100 Probe, Rod, Clamp
Pt100-sonde
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer
30560065 Kun varme plader
30560069 Pt100-sonde
30560067 Pt100 Probe, Rod, Clamp
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30560065 Leverandør Velp Scientific Leverandørnr. F20500584
Avanceret opvarmningsmagnetisk omrører designet til præcision, sikkerhed og effektivitet
  • Avanceret opvarmningsmagnetisk omrører designet til præcision, sikkerhed og effektivitet
  • Moderne interface med kapacitive touchknapper og hærdet glaspanel for nem navigation
  • Temperaturramper og avancerede timing-funktioner for fuld kontrol af reaktioner
  • FAST og FIN termoreguleringstilstande ved brug af Pt100/Pt1000-prober
  • CerAlTop™ Plade kombinerer kemisk modstand med fremragende termisk ledningsevne
  • Børsteløs motor muliggør kraftfuld, vedligeholdelsesfri omrøring op til 20 L (H2O)
  • Bredt hastighedsområde (30 til 1700 omdrejninger pr. min.) med SpeedServo™ konstant omrøringsydelse
  • Viskositetsvariationsindikatoren sikrer nøjagtig reaktionsovervågning
  • Auto-reverse og intermitterende omrøringstilstande for øget fleksibilitet i arbejdsgangen
  • Velp Ermes cloud-platform til fjernovervågning og -kontrol via mobile enheder
  • USB forbindelse for nem datalogning og overførsel til PC eller USB-drev
  • Flere sikkerhedsfunktioner: sikkerhedslås, probealarm, overophedningsbeskyttelse
  • Advarsel om varme overflader over 50 °C, selv når enheden er slukket
  • IP42-beskyttelse og 3-års garanti (registrering påkrævet)
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk belagt aluminium
Spænding 230 V
Inkluderer Kun varme plader
Sikkerhedsfunktioner Låseknap
Omrøringsfunktioner Autoreverse (5 s. til 99 t. 59 min.), Intermitterende tilstand (5 s. til 99 timer 59 min.), Indstillbar rotationsretning (med og mod uret)
Kropsmateriale Aluminium
Controller type Digital
Model- AREX 5 Fremrykning
Sål funktioner Timer (1 sek. 99 t. 59 min.), viskositetstrendmåling, øger temperaturer 9 og op til 9 hastigheder
Længde (engelsk) 10,6 tommer
Størrelse 135 mm dia.
Højde (metrisk) 85 mm
Temperatur (metrisk) 0 °C til 550 °C (1 °C trin)
Stuetemperatur 50 °C til 40 °C
Højde (engelsk) 3,3 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 160 mm
Strømstyrke 2.8 A
Længde (metrisk) 270 mm
Bredde (engelsk) 6,3''
Watt 630 W
Vægt (engelsk) 4.1 lb.
Vægt (metrisk) 1.9 kg
Type Magnetisk omrørings-varmeplade
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 30 til 1700 omdr./min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 270 x 160 x 85 mm
Certificeringer/compliance CE Overensstemmelseserklæring, UK Overensstemmelseserklæring, BC Certifikat, cNEMKO Certifikat
Vise Digital
Toppladediameter (metrisk) 135 mm
Farve Grå