Få mere at vide
Arecoline hydrobromid, TRC
Artikelnummer. 30135995
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135995 500 mg
30138178 10 mg
30009748 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135995 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA767500500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300-08-3
Molekylær formel C8 H13 N O2 . Br H
Molekylvægt (g/mol) 236.11
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (9CI), Nicotinic acid, 1,2,5,6-tetrahydro-1-methyl-, methyl ester, hydrobromide (8CI), Arecoline bromide, Arecoline hydrobromide, Methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, Methyl N-methyl-1,2,5,6-tetrahydronicotinate hydrobromide, Taeniolin
IUPAC navn methyl 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-carboxylat; hydrobromid
SMIL Br.COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arecoline Hydrobromide
Analyt- eller komponentnavne Arecoline Hydrobromide
Forsendelsestilstand Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H
Løsningstype Neat
Industry Type Pharmaceutical
Mængde 500 mg
Formel vægt 235.0208