Få mere at vide
Arecoline hydrobromide, 98+%
Artikelnummer. p-3735424 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10100032
Brand: Thermo Scientific Acros 250130050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 300-08-3 | C8H14BrNO2 | 236.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 300-08-3
Molekylær formel C8H14BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 236.11
MDL nummer MFCD00039041
InChI nøgle AXOJRQLKMVSHHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym arecoline hydrobromide, arecoline bromide, taeniolin, arecoline hbr, methyl 1-methyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate hydrobromide, arekolinhydrobromid german, unii-24s79b9cx7, methyl 1,2,5,6-tetrahydro-1-methylnicotinate hydrobromide, n-methyltetrahydronicotinic acid methyl ester hydrobromide
PubChem CID 9301
IUPAC navn methyl-1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-carboxylat;hydrobromid
SMIL [H+].[Br-].COC(=O)C1=CCCN(C)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arecoline hydrobromide
Smeltepunkt 171°C to 174°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 768
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol,slightly soluble in chloroform and ether
Formel vægt 236.11
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Arecoline hydrobromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.