Få mere at vide
Arecoline-d5 Hydrobromide Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arecoline-d5 Hydrobromide Salt |
| CAS | 131448-18-5 |
| Molekylær formel | C8 2H5 H8 N O2 . Br H |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO2.BrH/c1-9-5-3-4-7(6-9)8(10)11-2;/h4H,3,5-6H2,1-2H3;1H/i1D3,5D,6D; |
| SMIL | Br.[2H]C1CC=C(C([2H])N1C([2H])([2H])[2H])C(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl 2,6-dideuterio-1-(trideuteriomethyl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylate;hydrobromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.14 |
| Formel vægt | 240.0522 |