missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arecaidine Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30133692
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133692 100 mg
30011729 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133692 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA767000100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6013-57-6
Molekylær formel C7 H11 N O2 . Br H
Molekylvægt (g/mol) 222.08
IUPAC navn 1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridine-5-carboxylic acid;hydrobromide
SMIL Br.CN1CCC=C(C1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arecaidine hydrobromide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H11NO2.BrH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h3H,2,4-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Formel vægt 221.0051
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.