Få mere at vide
Velp Scientifica™ AREC 7 Tilslut digital keramisk kogepladeomrører
Artikelnummer. 17284433 Shop alle Velp produkter
Inkluderer:
Temperatursonde AISI 316 Ti
Temperatursonde AISI 316 Ti, støttestang, klemme
Artikelnummer. 17284433
Brand: Velp Scientifica™ SA20500550
AREC 7 Connect Digital Ceramic Hotplate Omrører - Kogepladeomrører med wi-fi teknologi til at styre reaktioner gennem VELP Ermes Cloud Platform. Præcis termoregulering og kraftig omrøring til kemiske, mikrobiologiske, farmaceutiske og kosmetiske laboratorier, der kræver nøjagtighed og effektivitet.
Fremragende præstation
  • Avanceret varmepladeteknologi, der sikrer temperaturhomogenitet og stabilitet fra stuetemperatur op til 550 °C
  • Kraftig børsteløs motor omrører op til 20 L volumen (H 2 O) fra 30 til 1700 rpm
  • SpeedServo™ Modreaktionsteknologi holder konstant hastighed, selvom viskositeten ændres
Fremragende termoregulering
  • Ideel til temperaturfølsomme applikationer inden for kemi, biotek og farma
  • Præcis termoregulering af mediet med Pt100 sonde (± 0,5 °C)
  • Termoregulering spænder fra stuetemperatur op til 300 °C
Sikker og modstandsdygtig
  • Højkvalitets keramisk top og technopolymer struktur sikrer modstand mod kemikalier
  • Hot Surface Safety-meddelelse vises, når temperaturen er over 50 °C
  • Sikkerhedslåseknap eliminerer risikoen for utilsigtet ændring af arbejdsforholdene
Programmerbar betjening
  • Integral timer fra 1 min til 99 t 59 min (1 min trin)
  • Autoreversering af omrøringsretning for forbedrede blandemuligheder fra 5 s til 99 min 59 s (1 s trin)
  • Intermitterende tilstand for forbedret programmering fra 5 s til 99 min 59 s (1 s trin)
Intuitiv og nem at bruge
  • Digitalt display til præcise temperatur- og omrøringsindstillinger
  • Oplyste ikoner for at sikre klar aflæsning af arbejdsforhold
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Inkluderer Temperatursonde AISI 316 Ti
Sikkerhedsfunktioner Sikkerhedsmeddelelse for varm overflade, akustisk signal
Forsendelsesvægt (engelsk) 8.2 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 3.7 kg
Kropsmateriale Teknopolymer
Elektriske krav 800 W
Controller type Analog
Størrelse 7 x 7 tommer.
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 550 °C
Frekvens 50/60 Hz
Vægt (engelsk) 7.1 lb.
Vægt (metrisk) 3.2 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Firkant
Maks. Prøvebelastning 25 kg
Stiktype EU
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 30 til 1700 rpm
garanti 25 måneder
Dimensioner (L x B x H) 344 x 203 x 94 mm
Certificeringer/compliance CE-overensstemmelseserklæring, UK-overensstemmelseserklæring, BC-certifikat, cNEMKOus-certifikat
Vise LED