Få mere at vide
VELP Scientifica AREC 7 Digital Keramisk Varme Magnetisk Omrører med VTF Termoregulator
Shop alle Velp produkter
Stiktype:
EU/Storbritannien
Beskrivelse
PRÆCIS TERMOREGULERING
- Avanceret varmepladeteknologi sikrer temperaturhomogenitet og stabilitet op til 550 °C
- Præcis termoregulering af mediet med Pt100/Pt1000 sonde (± 1° C) og VTF Digital termoregulator (± 0,5° C)
- Termoreguleringen går fra stuetemperatur til 350 grader° C med eksterne Pt100 og Pt1000 sonder
KRAFTIG RØRING
- Børsteløs motor, der sikrer kraft og modstand over tid
- Rør op til 15 L volumen (H2O ) fra 100 op til 1500 o/min
- SpeedServo™ modreaktionsteknologi holder hastigheden konstant, når viskositeten ændres
SIKKER OG MODSTÅNDIG
- Den robuste 7 tommer keramiske top giver enestående kemikalie- og ridsebestandighed, og den er nem at rengøre med en enkel aftørring
- En 'Hot Surface' advarselsmeddelelse vises, når temperaturen overstiger 50 C, selv når °den er inaktiv
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Spænding | 230 V |
| Størrelse | 7 x 7 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | Rumtemp. til 550 °C |
| Type | Magnetisk omrørende kogeplade |
| Form | Firkant |
| Maks. Prøvebelastning | 15 L |
| Stiktype | EU/Storbritannien |
| Antal stillinger | 1 |
| Maks. Beholderstørrelse | 15 L |
| Vis mere |