Få mere at vide
VELP Scientifica AREC 4 Digital keramisk kogepladeomrører
Shop alle Velp produkter
Inkluderer:
Sonde, stang, klemme
VFT
sonde
Beskrivelse
- AREC 4 Digital tilbyder præcis temperaturkontrol, avanceret omrørings- og opvarmningsydelse, forbedrede sikkerhedsfunktioner og brugervenlighed.
- Det kompakte fodaftryk gør det til en uundværlig løsning til laboratorier med begrænset bænkplads.
- Avanceret varmepladeteknologi sikrer temperaturhomogenitet og stabilitet op til 550 °C
- Præcis termoregulering af mediet med Pt100/Pt1000 sonde (± 1 °C) og VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
- Termoregulering spænder fra stuetemperatur til 350 °C
- Børsteløs motor, der sikrer kraft og modstand over tid
- Omrører op til 5 L volumen (H 2 O) fra 100 op til 1500 rpm
- SpeedServo™ modreaktionsteknologi holder hastigheden konstant, når viskositeten ændres
- Den robuste 4-in. keramisk top giver enestående kemikalie- og ridsebestandighed, og den er nem at rengøre med en enkel aftørring
- En 'Hot Surface' advarselsmeddelelse vises, når temperaturen overstiger 50 C, selv når °den er inaktiv
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | Sonde, stang, klemme |
| Størrelse | 4 x 4 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | Rumtemperatur til 550 °C |
| Type | Magnetisk omrørende kogeplade |
| Form | Firkant |
| Maks. Prøvebelastning | 5 L |
| Stiktype | EU/Storbritannien |
| Antal stillinger | 1 |
| Vis mere |