Få mere at vide
VELP Scientifica AREC 4 Keramisk kogepladeomrører
Shop alle Velp produkter
Topplademateriale:
Keramisk
Beskrivelse
- AREC 4 er den keramiske kogeplade-omrører på begynderniveau, der er designet til at opfylde kravene til daglige laboratorieapplikationer.
- Børsteløs motor, der sikrer kraft og modstand over tid
Tekniske data
Tekniske data
| Topplademateriale | Keramisk |
| Spænding | 230 V |
| Inkluderer | Kun kogeplade |
| Størrelse | 4 x 4 tommer. |
| Temperatur (metrisk) | Rumtemperatur til 550 °C |
| Type | Magnetisk omrørende kogeplade |
| Form | Firkant |
| Maks. Prøvebelastning | 5 L |
| Antal stillinger | 1 |
| Maks. Beholderstørrelse | 5 L |
| Vis mere |