Få mere at vide
VELP Scientifica AREC 10 digital keramisk kogepladeomrører
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30067447 Shop alle Velp produkter
Inkluderer:
Kun kogeplade
Sonde, stang, klemme
VFT
sonde
Artikelnummer. 30067447
Brand: VELP Scientifica F20500691
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kraftig digital kogeplade-omrører med en 10-tommer firkantet keramisk plade, der sikrer præcis temperaturkontrol, høj sikkerhed, maksimal pålidelighed og en stor arbejdsflade.
  • AREC 10 Digital tilbyder præcis temperaturkontrol, avanceret omrørings- og varmeydelse, forbedrede sikkerhedsfunktioner og brugervenlighed.
  • Den 10 tommer kvadratiske keramiske plade er meget modstandsdygtig og ideel til laboratorier, der kræver en rummelig arbejdsflade.
  • Avanceret varmepladeteknologi sikrer temperaturhomogenitet og stabilitet op til 550 °C
  • Præcis termoregulering af mediet med Pt100/Pt1000 sonde (± 1 °C) og VTF Digital termoregulator (± 0,5 °C)
  • Termoregulering spænder fra stuetemperatur til 350 °C
  • Børsteløs motor, der sikrer kraft og modstand over tid
  • Omrører op til 25 L volumen (H 2 O) fra 100 op til 1500 rpm
  • SpeedServo™ modreaktionsteknologi holder hastigheden konstant, når viskositeten ændres
  • Den robuste 10 tommer keramiske top giver enestående kemikalie- og ridsebestandighed, og den er nem at rengøre med en enkel aftørring
  • En 'Hot Surface' advarselsmeddelelse vises, når temperaturen overstiger 50 C, selv når °den er inaktiv
Tekniske data
Topplademateriale Keramisk
Spænding 230 V
Inkluderer Kun kogeplade
Størrelse 10 x 10 tommer.
Temperatur (metrisk) Rumtemperatur til 550 °C
Type Magnetisk omrørende kogeplade
Form Firkant
Maks. Prøvebelastning 25 L
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 25 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min
garanti 3 år
Vise Digital