Få mere at vide
Velp Scientifica™ ARE 6 magnetisk kogepladeomrører
Artikelnummer. 15815231 Shop alle Velp produkter
Topplademateriale:
Aluminiumslegering
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15815231
Brand: Velp Scientifica™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alsidig ARE 6 magnetisk kogepladeomrører med kraftig motor, forbedret magnetkobling og fremragende modstandsdygtighed over for kemikalier, hot top advarsel og sikkerhedsvarmekontakt.
Overlegne sikkerhedsfunktioner:
  • Den lysende sikkerhedsvarmekontakt forhindrer utilsigtet opvarmning.
  • Det oplyste hottop-ikon informerer operatøren, når toppladetemperaturen er over 50 °C.
  • Modstandsdygtigt trykstøbt hus (IP 42) for maksimal beskyttelse af instrumentets indvendige del.
  • Omrøringshastigheden øges forsigtigt og undgår risiko for spild.
  • Det valgfrie og skræddersyede silikonebeskyttelsesdæksel beskytter omrøreren mod spildskader.
  • AREX-6 er designet til den længste levetid og garanteret med 3 års garanti.
Udviklet til ydeevne og brugervenlighed:
  • Aluminiumslegeringspladen sikrer optimal varmeoverførsel.
  • Nøjagtig pladetemperaturkontrol op til 370 °C.
  • Ekstremt kraftig børsteløs motor, der kan omrøre fra 30 op til 1700 rpm.
  • Momentkompensationsteknologien SpeedServo™ holder omdrejningstallet konstant, når viskositeten ændres.
  • Den nye Alnico Magnet giver avanceret magnetisk kobling og garanterer overlegen perifer omrøring.
  • Accepterer op til 20 liters kolber.
Tekniske data
Topplademateriale Aluminiumslegering
Spænding 230 V
Oversigt Opvarmningsmagnetisk omrører
Sikkerhedsfunktioner Varmeplade advarsel
Kropsmateriale Teknopolymer
Controller type Analog
Længde (engelsk) 11''
Størrelse 5,3 in. dia.
Højde (metrisk) 105 mm
Temperatur (metrisk) Omgivelsestemperatur til 370 °C
Temperatur (engelsk) Ambient til 698 °F
Højde (engelsk) 4,1 tommer
Frekvens 50/60 Hz
Bredde (metrisk) 160 mm
Længde (metrisk) 280 mm
Bredde (engelsk) 6,3 tommer
Watt 630 W
Vægt (engelsk) 5.7 lb.
Vægt (metrisk) 2.6 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 20 L
Omrøringsområde 30 til 1700 rpm
Dimensioner (L x B x H) 280 x 160 x 105 mm
Vise Analog