Få mere at vide
Fisherbrand™ ARE 5 kogeplader omrører
Artikelnummer. 17882017 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Stiktype:
EU/Storbritannien
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
17882017 EU/Storbritannien Hver
1 options
Artikelnummer. 17882017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2429.26 DKK
    2003.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 425.62 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Robust ARE 5 kogepladeomrører er designet til at garantere sikkerhed, kraftig omrøring og fremragende opvarmning til grundlæggende anvendelser til industrielle og akademiske laboratorier.
ARE 5 er kogepladeomrøreren på begynderniveau, der er blevet en reference for mange laboratorier verden over lige fra universiteter og forskningscentre til industri.
PÅLIDELIG OG ROBUST
  • Isoleringsskive til beskyttelse af indvendige dele
  • Toppladen i aluminiumslegering med en diameter på 135 mm sikrer stor temperaturhomogenitet og optimal varmeoverførsel over hele overfladen
  • To oplyste indikatorer informerer altid operatøren, når opvarmningen er tændt, og temperaturen er over 50 °C
  • Omrører op til 15 L fra 100 til 1500 o/min med SpeedServo™ modreaktion
  • Børsteløs motor, der sikrer kraft og modstand over tid
Tekniske data
Topplademateriale Aluminium
Spænding 230 V
Sikkerhedsfunktioner Oplyst ikon (når temperaturen er over 50 °C)
Kropsmateriale Epoxymalet aluminium
Controller type Analog
Størrelse 135 mm dia.
Temperatur (metrisk) Stuetemperatur til 310 °C
Temperatur (engelsk) Stuetemperatur til 590 °F
Frekvens 50/60 Hz
Watt 630 W
Vægt (engelsk) 3.75 lb.
Vægt (metrisk) 1.7 kg
Type Omrøringsvarmeplader
Form Rund
Maks. Prøvebelastning 15 L
Stiktype EU/Storbritannien
Antal stillinger 1
Maks. Beholderstørrelse 15 L
Omrøringsområde 100 til 1500 o/min
garanti 3 år
Dimensioner (L x B x H) 160 x 270 x 85 mm
Vise Analog