Få mere at vide
MedChemExpress Arctiin
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.55 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 20362-31-6 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.89% |
| Opløselighed | DMSO : 250 mg/mL (467.68 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 10 mg/mL (18.71 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Synonym | Arctii∣ NSC 315527∣ Arctigenin-4-glucoside |
| Mængde | 100 mg |