Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Arctiin |
| Mængde | 250 mg |
| Smeltepunkt | 109,0 °C til 112,0 °C |
| Formel vægt | 534.56 |
| InChI nøgle | XOJVHLIYNSOZOO-RVDKUWPISA-N |
| SMIL | COC1=CC=C(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2CC2=CC=C(OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)C(OC)=C2)C=C1OC |
| IUPAC navn | (3R,4R)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[(3-methoxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}phenyl)methyl]oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.56 |