Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (-)-Arctigenin |
| Mængde | 250 mg |
| Smeltepunkt | 100,0 °C |
| Formel vægt | 372.42 |
| InChI nøgle | NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N |
| SMIL | COC1=CC=C(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2CC2=CC=C(O)C(OC)=C2)C=C1OC |
| IUPAC navn | (3R,4R)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.42 |