Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals (-)-Arctigenin
Artikelnummer. 17221192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17221192 1 g 1g
17231192 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17221192 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466040010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7770-78-7
Molekylær formel C21H24O6
Specifica
Kemisk navn eller materiale (-)-Arctigenin
Mængde 1 g
Smeltepunkt 100,0 °C
Formel vægt 372.42
InChI nøgle NQWVSMVXKMHKTF-JKSUJKDBSA-N
SMIL COC1=CC=C(C[C@H]2COC(=O)[C@@H]2CC2=CC=C(O)C(OC)=C2)C=C1OC
IUPAC navn (3R,4R)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]oxolan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 372.42
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.