Få mere at vide
MedChemExpress Arctigenin
Artikelnummer. 16498828
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
16498828 10 mg
1 options
Artikelnummer. 16498828 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0035
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Arctigenin ((-)-Arctigenin), a biologically active lignan, can be used as an antitumor agent. Arctigenin exhibits potent antioxidant, anti-inflammatory and antiviral (influenza A virus) activities. Arctigenin can be used for the research of metabolic disorders, and central nervous system dysfunctions.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 372.41 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 7770-78-7
Produkttype Natural Products
Renhed 98.46%
Opløselighed DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM)
Synonym (-)-Arctigenin
Mål MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis