Få mere at vide
MedChemExpress Arctigenin
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.41 g/mol |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 7770-78-7 |
| Produkttype | Natural Products |
| Renhed | 98.46% |
| Opløselighed | DMSO : ≥ 125 mg/mL (335.65 mM) |
| Synonym | (-)-Arctigenin |
| Mål | MMP∣Influenza Virus∣Autophagy∣Apoptosis |
| Show More |