Få mere at vide
Thermo Scientific™ Arctic Express™ transportsystemer
Artikelnummer. p-4530716 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
4,3 l
10 l
Hætteglaskapacitet:
48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml
480 x 1,2 ml; 384 x 2 ml; 288 x 4 ml
9 x 1,2 eller 2 ml; 6 x 4 ml; 3 x 5 ml
966 x 1,2 ml; 966 x 2 ml; 483 x 4 ml; 322 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10679633
Brand: Thermo Scientific™ CY50905
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Få optimal sikkerhed og tryghed ved at bruge disse transportsystemer — de er ideelle til forsendelse af infektiøse materialer eller biologiske prøver ved kryogen temperatur.
Få optimal sikkerhed og tryghed ved at bruge Thermo Scientific™ Arctic Express™ transportsystemer — de er ideelle til forsendelse af infektiøse materialer eller biologiske prøver ved kryogen temperatur. Disse beholdere har en række funktioner, der sikrer den højeste tryghed og sikkerhed for værdifulde prøver, når de transporteres til lands eller i luften.
Funktioner:
  • Systemet er godkendt til verdensomspændende forsendelse af FN og IATA.
  • Innovativt materiale absorberer flydende nitrogen for at forhindre spild under forsendelse.
  • 8-, 13- og 21-dages holdetider på flydende nitrogen gør det muligt at sende prøver sikkert og samtidig bevare prøvens integritet.
  • Beholderen holder biologisk materiale sikkert under transport.
  • Låsbart låg med internt sikkerhedsrum giver beskyttelse og prøveisolering.
  • Kryo-hætteglas pakket ind i et fiberabsorberende materiale for at absorbere prøven, hvis der opstår spild.
  • Systemet har et let aluminiumsdesign og et praktisk håndtag i spandstil og kan nemt transporteres via de fleste almindelige kurerer
Bemærk:
De statiske fordampningshastigheder er baseret på ny beholderydelse uden lågåbninger og uden produktbelastning. Den faktiske arbejdsydelse kan variere med individuelle anvendelser.
Bestillingsoplysninger:
Forsendelser af knoglemarv, hjerteklapper eller andre store prøver kræver specifikke pakkestørrelser for at bestemme kapaciteten.
Inkluderer:
Kryogene beholdere leveres med genanvendelig forsendelseskasse; en beholder med Arctic Express 5 og 10
Kompatibel med:
  • Vogn, med hjul (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100 pr. æske, (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 mL (4000211)
  • Stativ, firkantet, til BioCane 47, inkluderer fem æsker med 40 afstandsstykker (195555)
  • Hætteglas, kryogen, 1,2 mL, æske med 500 (AY509X13)
  • Hætteglas, kryogen, 2,0 mL, æske med 500 (AY509X12)
  • Hætteglas, 1 mL, æske med 500 (AY509X32)
  • Hætteglas, 1,5 mL, æske med 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (metrisk) 4,3 l
Inkluderer 1 beholder
Statisk fordampningshastighed 0.2L/d
Statisk holdetid 21 dage
Hætteglaskapacitet 48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml
Holder Stokke/beholdere (8), hætteglas/stok (6 x 1,2 mL), strå (120)