Beskrivelse
Få optimal sikkerhed og tryghed ved at bruge Thermo Scientific™ Arctic Express™ transportsystemer — de er ideelle til forsendelse af infektiøse materialer eller biologiske prøver ved kryogen temperatur. Disse beholdere har en række funktioner, der sikrer den højeste tryghed og sikkerhed for værdifulde prøver, når de transporteres til lands eller i luften.
- Systemet er godkendt til verdensomspændende forsendelse af FN og IATA.
- Innovativt materiale absorberer flydende nitrogen for at forhindre spild under forsendelse.
- 8-, 13- og 21-dages holdetider på flydende nitrogen gør det muligt at sende prøver sikkert og samtidig bevare prøvens integritet.
- Beholderen holder biologisk materiale sikkert under transport.
- Låsbart låg med internt sikkerhedsrum giver beskyttelse og prøveisolering.
- Cryovials indpakket i et fiberabsorberende materiale for at absorbere prøven, hvis der opstår spild.
- Systemet har et let aluminiumsdesign og et praktisk håndtag i spandstil og kan nemt transporteres via de fleste almindelige kurerer
Bemærk:
Statisk fordampningshastighed er baseret på den nye beholders ydeevne uden dækåbninger og uden produktbelastninger. Den faktiske arbejdsydelse kan variere med de enkelte anvendelser.
Bestillingsoplysninger:
Forsendelser af knoglemarv, hjerteklapper eller andre store prøver kræver specifikke pakkestørrelser for at bestemme kapaciteten.
Inkluderer:
Kryogene beholdere leveres med genanvendelig forsendelseskasse; en beholder med Arctic Express 5 og 10
Kompatibel med:
- Vogn, hjulet (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
- Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/kasse (AY509X21)
- Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
- Rack, Square, for BioCane 47, indeholder fem kasser med 40 skillevægge (195555)
- Hætteglas, kryogen, 1,2 ml, æske med 500 (AY509X13)
- Hætteglas, kryogen, 2,0 ml, æske med 500 (AY509X12)
- Hætteglas, 1 ml, æske med 500 (AY509X32)
- Hætteglas, 1,5 ml, æske med 500 (AY509X33)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | LN2 Dewar med manuel opfyldning |
| Kapacitet (metrisk) | 10 l |
| Inkluderer | 1 beholder |
| Statisk fordampningshastighed | 0.7L/d |
| Statisk holdetid | 14 dage |
| Hætteglaskapacitet | 966 x 1,2 ml; 966 x 2 ml; 483 x 4 ml; 322 x 5 ml |
| Holder | Stokke/beholdere (161), hætteglas/stok (6 x 1,2 mL), strå (1610) |