Få mere at vide
Thermo Scientific™ Arctic Express™ transportsystemer
Artikelnummer. 10679633 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
4,3 l
10 l
Hætteglaskapacitet:
48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml
480 x 1,2 ml; 384 x 2 ml; 288 x 4 ml
9 x 1,2 eller 2 ml; 6 x 4 ml; 3 x 5 ml
966 x 1,2 ml; 966 x 2 ml; 483 x 4 ml; 322 x 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Hætteglaskapacitet Pakningsstørrelse
10679633 4,3 l 48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml Hver
15166445 10 l 966 x 1,2 ml; 966 x 2 ml; 483 x 4 ml; 322 x 5 ml Hver
12791745 1,5 l 9 x 1,2 eller 2 ml; 6 x 4 ml; 3 x 5 ml Hver
10083553 10 l 480 x 1,2 ml; 384 x 2 ml; 288 x 4 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10679633 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CY50905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21925.00 DKK
    20965.30 DKK / Pakke med 1
    Spare 959.70 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Få optimal sikkerhed og tryghed ved at bruge disse transportsystemer — de er ideelle til forsendelse af infektiøse materialer eller biologiske prøver ved kryogen temperatur.
Få optimal sikkerhed og tryghed ved at bruge Thermo Scientific™ Arctic Express™ transportsystemer — de er ideelle til forsendelse af infektiøse materialer eller biologiske prøver ved kryogen temperatur. Disse beholdere har en række funktioner, der sikrer den højeste tryghed og sikkerhed for værdifulde prøver, når de transporteres til lands eller i luften.
Funktioner:
  • Systemet er godkendt til verdensomspændende forsendelse af FN og IATA.
  • Innovativt materiale absorberer flydende nitrogen for at forhindre spild under forsendelse.
  • 8-, 13- og 21-dages holdetider på flydende nitrogen gør det muligt at sende prøver sikkert og samtidig bevare prøvens integritet.
  • Beholderen holder biologisk materiale sikkert under transport.
  • Låsbart låg med internt sikkerhedsrum giver beskyttelse og prøveisolering.
  • Cryovials indpakket i et fiberabsorberende materiale for at absorbere prøven, hvis der opstår spild.
  • Systemet har et let aluminiumsdesign og et praktisk håndtag i spandstil og kan nemt transporteres via de fleste almindelige kurerer
Bemærk:
Statisk fordampningshastighed er baseret på den nye beholders ydeevne uden lågåbninger og uden produktbelastninger. Den faktiske arbejdsydelse kan variere med den enkelte anvendelse.
Bestillingsoplysninger:
Forsendelser af knoglemarv, hjerteklapper eller andre store prøver kræver specifikke pakkestørrelser for at bestemme kapaciteten.
Inkluderer:
Kryogene beholdere leveres med genanvendelig forsendelseskasse; en beholder med Arctic Express 5 og 10
Kompatibel med:
  • Vogn, hjulet (BioCane 20, 34, 47: AY509X9) (BioCane 73: AY509X1)
  • Thermo Scientific™ Cryosleeve™, 100/kasse (AY509X21)
  • Thermo Scientific™ Cryocane™, 1,2 ml (4000211)
  • Rack, Square, for BioCane 47, indeholder fem kasser med 40 skillevægge (195555)
  • Hætteglas, kryogen, 1,2 ml, æske med 500 (AY509X13)
  • Hætteglas, kryogen, 2,0 ml, æske med 500 (AY509X12)
  • Hætteglas, 1 ml, æske med 500 (AY509X32)
  • Hætteglas, 1,5 ml, æske med 500 (AY509X33)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (metrisk) 4,3 l
Inkluderer 1 beholder
Statisk fordampningshastighed 0.2L/d
Statisk holdetid 21 dage
Hætteglaskapacitet 48 x 1,2 ml; 48 x 2 ml; 24 x 4 ml; 16 x 5 ml
Holder Stokke/beholdere (8), hætteglas/stok (6 x 1,2 mL), strå (120)