Få mere at vide
Thermo Scientific™ Arktis Express™ Dobbelte lagersystemer
Artikelnummer. p-4530741 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
10 l
28 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10338253
Brand: Thermo Scientific™ CK50920
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send prøver med Arctic Express dobbelte opbevaringssystemer, som har hårde forsendelsescontainere.
Beskyt ikke-farlige prøver under forsendelse og opbevaring ved hjælp af Thermo Scientific™ Arktis Express™ Opbevaringssystemer. Med fremragende fleksibilitet og sikkerhedsfunktioner kan disse systemer bruges som tørtransportører eller laboratoriekryobeholdere.
Funktioner:
  • Når den fyldes med flydende nitrogen og placeres i laboratoriet, kan enheden bruges som en“ dåse og stok” opbevaringssystem på ubestemt tid med statiske holdetider på op til 125 dage.
  • Aluminiumsbeholdere kommer med låsbart låg og rummer seks nummererede, farvekodede dåser af rustfrit stål (inkluderet), som kan rumme stokke, der holder ampuller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (metrisk) 10 l
Antal døre 1
Model- Arctic Express Dual 10
Statisk holdetid 21 afsender/42 lab
Diameter (engelsk) 10,2 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2 tommer
Diameter (metrisk) 25.9 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 5.08 cm
Hætteglaskapacitet 150 x 2mL