Få mere at vide
Thermo Scientific™ Arktis Express™ Dobbelte lagersystemer
Artikelnummer. 10699463 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
28 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10699463 28 l Hver
10338253 10 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10699463 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CK50922
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27172.55 DKK
    24621.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 2551.38 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-03-2027
Opbevar og send prøver med Arctic Express dobbelte opbevaringssystemer, som har hårde forsendelsescontainere.
Beskyt ikke-farlige prøver under forsendelse og opbevaring ved hjælp af Thermo Scientific™ Arktis Express™ Opbevaringssystemer. Med fremragende fleksibilitet og sikkerhedsfunktioner kan disse systemer bruges som tørtransportører eller laboratoriekryobeholdere.
Funktioner:
  • Når enheden fyldes med flydende nitrogen og placeres i laboratoriet, kan den bruges som et 'dåse- og sukkerrør'-opbevaringssystem på ubestemt tid med statiske opbevaringstider på op til 125 dage.
  • Aluminiumsbeholdere leveres med låsbart låg og rummer seks nummererede, farvekodede, rustfri ståldåser (inkluderet), som rummer stokke, der kan rumme ampuller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (metrisk) 28 l
Antal døre 1
Model- Arctic Express Dual 28
Statisk holdetid 21 afsender/50 lab
Diameter (engelsk) 18,2''
Diameter (engelsk) Indvendig hals 3,8 tommer
Diameter (metrisk) 46.2 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 9.7 cm
Hætteglaskapacitet 630 x 2mL