Få mere at vide
Thermo Scientific™ Arktis Express™ Dobbelte lagersystemer
Artikelnummer. 10338253 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
28 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
10338253 10 l Hver
10699463 28 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10338253 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CK50920
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18650.00 DKK
    17831.70 DKK / Pakke med 1
    Spare 818.30 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar og send prøver med Arctic Express dobbelte opbevaringssystemer, som har hårde forsendelsescontainere.
Beskyt ikke-farlige prøver under forsendelse og opbevaring ved hjælp af Thermo Scientific™ Arktis Express™ Opbevaringssystemer. Med fremragende fleksibilitet og sikkerhedsfunktioner kan disse systemer bruges som tørtransportører eller laboratoriekryobeholdere.
Funktioner:
  • Når den fyldes med flydende nitrogen og placeres i laboratoriet, kan enheden bruges som en“ dåse og stok” opbevaringssystem på ubestemt tid med statiske holdetider på op til 125 dage.
  • Aluminiumsbeholdere kommer med låsbart låg og rummer seks nummererede, farvekodede dåser af rustfrit stål (inkluderet), som kan rumme stokke, der holder ampuller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type LN2 Dewar med manuel opfyldning
Kapacitet (metrisk) 10 l
Antal døre 1
Model- Arctic Express Dual 10
Statisk holdetid 21 afsender/42 lab
Diameter (engelsk) 10,2 tommer
Diameter (engelsk) Indvendig hals 2 tommer
Diameter (metrisk) 25.9 cm
Diameter (metrisk) Indvendig hals 5.08 cm
Hætteglaskapacitet 150 x 2mL