Få mere at vide
Thermo Scientific™ ARCTIC A10B Refrigerated Circulators
Artikelnummer. 10597485 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Flowhastighed:
17 l/min.
20 l/min.
Controller type:
AC150
AC200
SC100
SC150
Spænding:
230 V
Frekvens:
50 Hz
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Controller type Spænding Frekvens Pakningsstørrelse
10597485 17 l/min. SC100 230 V 50 Hz Hver
11690861 17 l/min. SC150 230 V 50 Hz Hver
11640901 20 l/min. AC150 230 V 50 Hz Hver
11650921 20 l/min. AC200 230 V 50 Hz Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10597485 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 1524101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
A10B kølebad har et stort arbejdsområde, hvilket muliggør høj gennemstrømning og arbejdsfloweffektivitet med temperaturer fra -10 til +100 °C og maksimal badvolumen på 30 l.
Thermo Scientific™ A10B kølebad har et stort arbejdsområde, hvilket muliggør høj gennemstrømning og arbejdsfloweffektivitet med temperaturer fra -10 til +100 °C og maksimal badvolumen på 30 liter. Konfigurer dit kølebad med en Thermo Scientific STANDARD eller ADVANCED regulator, der opfylder dine specifikke applikationsbehov.
Kølebade bruges primært til at kontrollere temperaturen på prøver placeret i dem, så arbejdsområdets dimensioner vil være vigtige specifikationer at evaluere. Disse enheder kan også cirkulere ved et begrænset sæt af køleapplikationer.
  • Robuste bade i rustfrit stål
  • Termostaten kan indekseres 90°på alle sider af badet for nem visning
  • Eksternt cirkulationssæt inkluderet til rørtilslutning M16x1, 0,25 NPT han, 0,375 tommer ydre dia.
  • Tresidet ventilationskoncept: op til to sider kan blokeres med fuld køleydelse og ingen forringelse af udstyret
  • Drænport foran
  • Integrerede håndtag
  • CFC-frit kølemiddel
Inkluderer:
Styrekabler, bro med pakning og fingerskruer, fittings, klemmer, pumpeprop til ekstern cirkulation og 180 cm strømledning.
Anbefalet til:
  • Kalibrering
  • Bioreaktorer
  • Rotationsfordampere
  • Kondensatorer
  • Prøve-/materialetestning
  • Prøve-/materialeforberedelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 0,6 til 1,0 kubikfod
Controller type SC100
Kapacitet (metrisk) 17 til 30 l
Certificeringer/compliance CE/ROHS/WEEE
Kølekapacitet 250 W
Flowhastighed 17 l/min.
Temperaturområde -10 °C til +100 °C
Maks. Tryk 300 mbar/4,35 psi
Sikkerhedsklasse 1/NFL
Temperaturstabilitet 0,02 °C
Termostat SC100
Dimensioner (L x B x H) 35,9 x 16,9 x 18,5 tommer (91,3 x 42,9 x 47,1 cm)
Længde (engelsk) 35,9 tommer
Længde (engelsk) Interiør 13,4 tommer
Længde (metrisk) 91.3 cm
Længde (metrisk) interiør 36.5 cm
Bredde (engelsk) 16,9 tommer
Bredde (engelsk) Interiør 11,7 tommer
Bredde (metrisk) 42.9 cm
Bredde (metrisk) interiør 29.7 cm
Højde (engelsk) 18,5 tommer
Højde (metrisk) 47.1 cm
Dybde (engelsk) Interiør 7,9 tommer
Dybde (metrisk) interiør 20 cm
Vægt (engelsk) 97.9 lb.
Vægt (metrisk) 44.5 kg
Elektriske krav 230 V, 50 Hz, 8 A
Spænding 230 V
Frekvens 50 Hz