missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ARCC 4
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18796916
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18796916 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18796916 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7254/5

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent and selective androgen receptor PROTAC™

ARCC 4 is a potent and selective androgen receptor (AR) PROTAC™ Degrader (DC50 = 5 nM). Comprises an androgen receptor antagonist, enzalutamide, joined by a linker to a VHL E3 ligase ligand. Brings about degradation of ARs in VCaP and LNCaP prostate cancer cell lines (Dmax = 98% at 12h) in a proteasome-dependent manner, and inhibits cell proliferation. Also degrades clinically relevant AR mutants expressed in HEK293T cells. Exhibits no significant effect on glucocorticoid, estrogen or progesterone receptors at concentrations inducing AR degradation.

ARCC 4 negative control (Cat. No. 7255) also available.

PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (2 S,4 R)-1-(-2-(2-(4-((4 '-(3-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-5,5-dimethyl-4-oxo-2-thioxoimidazolidin-1-yl)-[1,1 '-biphenyl]-4-yl)oxy)butoxy)acetamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxami
CAS 1973403-00-7
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C53H56F3N7O7S2
Renhed 0.98
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.