missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arcaine Sulfate, TRC

Artikelnummer. 30339815
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
20 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339815 20 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339815 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76658320MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arcaine sulfate
CAS 14923-17-2
Molekylær formel C6 H16 N6 . H2 O4 S
Mængde 20 mg
Synonym 1,1'-Tetramethylenediguanidine sulfate (1:1), 1,4-Diguanidinobutane sulfate
InChI formel InChI=1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
SMIL NC(=N)NCCCCNC(=N)N.OS(=O)(=O)O
IUPAC navn 1-(4-carbamimidamidobutyl)guanidine;sulfuric acid
Molekylvægt (g/mol) 270.31
Formel vægt 270.111
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.