Få mere at vide
Invitrogen™ ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (til brug med LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-farvningssæt)
Artikelnummer. p-7075635
Antal prøver:
25
100
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10093324
Brand: Invitrogen™ A10346
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (til brug med LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-farvningssæt)
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit er et perlebaseret kompensationsværktøj specielt optimeret til brug med LIVE/DEAD™ Fixerbare dødcellefarvningssæt.
  • Klar til brug kontrol
  • Eliminerer besværet med at varmebehandle celler som kontrol, hvilket sparer dyrebare prøver
  • Muliggør nøjagtige og ensartede resultater
    Se en valgvejledning for alle fikserbare viabilitetsfarvestoffer til flowcytometri .
    Klar til brug kontrol
    I modsætning til andre metoder, der kræver prøveforberedelse for at foretage kompensationskontroller ved hjælp af cellulært materiale, ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit er klar til brug ud af dråbeflasken. Sættet indeholder to typer specielt modificerede polystyren-mikrokugler, der er blevet optimeret til at reagere med det amin-reaktive farvestof i LIVE/DEAD™ Fixerbare dødcellefarvningssæt. De ArC™ reaktive perler (komponent A) binder et hvilket som helst af de amin-reaktive farvestoffer og giver et positivt signal; de ArC™ negative perler (komponent B) har ingen reaktivitet og giver en negativ kompensationskontrol. Dette brugsklare produkt bevarer det originale prøvemateriale til eksperimenter; dyrebar prøve bruges ikke til oprettelse af kompensationskontroller.
    Nøjagtige og konsistente resultater
    I modsætning til biologiske kontroller, som kan have variable ekspressionsniveauer afhængigt af sygdom eller udviklingstilstand, Arc™ perler giver et lyst, ensartet signal (se figuren nedenfor). Konsistens i farvemønsteret for kompensationskontroller er vigtig for at opnå den rigtige kompensationsværdi. Hvis signalet varierer med det anvendte kontrolmateriale, kan kompensationsværdien blive påvirket, hvilket fører til fejlagtige resultater.
    Hvordan det virker
    En dråbe perler tilsættes til et reagensglas indeholdende LIVE/DEAD™ Fixerbar døde celle plet. Efter inkubation med aminreaktivt farvestof vaskes perlerne i farvningsbuffer, en dråbe negative kontrolperler tilsættes (hvis påkrævet), og perlerne resuspenderes og analyseres ved flowcytometri. De to komponenter giver en tydelig positiv perle, der er mindst 50 gange lysere end de negative perler, som kan bruges til at indstille kompensation.
    Andre kompensationsprodukter
    Udover ArC™ Amine Reactive Compensation Beads, Life Technologies tilbyder også AbC™ Anti-Mouse Bead Kit til indfangning af muse anti-humane antistoffer og AbC™ Anti-rotte-/hamsterperlesæt til indfangning af rotte-anti-muse- eller hamster-anti-mus-antistoffer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas ArC™ aminreaktive perler og 1 hætteglas med negative perler.
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
  • Format Rør
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Antal prøver 100
    Mængde 1 sæt
    Detektionsmetode Fluorescens
    Excitationsbølgelængdeområde alle lasere (UV til 633/635)
    Pletkonfiguration Overflade
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje CompenFlow , Molecular Probes
    Produkttype Kompensationsperler