Få mere at vide
Invitrogen™ ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (til brug med LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-farvningssæt)
Beskrivelse
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit er et perlebaseret kompensationsværktøj specielt optimeret til brug med LIVE/DEAD™ Fixerbare dødcellefarvningssæt.
Klar til brug kontrol
Eliminerer besværet med at varmebehandle celler som kontrol, hvilket sparer dyrebare prøver
Muliggør nøjagtige og ensartede resultater
Se en valgvejledning for alle fikserbare viabilitetsfarvestoffer til flowcytometri .
Klar til brug kontrol
I modsætning til andre metoder, der kræver prøveforberedelse for at foretage kompensationskontroller ved hjælp af cellulært materiale, ArC Amine Reactive Compensation Bead Kit er klar til brug ud af dråbeflasken. Sættet indeholder to typer specielt modificerede polystyren-mikrokugler, der er blevet optimeret til at reagere med det amin-reaktive farvestof i LIVE/DEAD Fixerbare dødcellefarvningssæt. De ArC reaktive perler (komponent A) binder et hvilket som helst af de amin-reaktive farvestoffer og giver et positivt signal; de ArC negative perler (komponent B) har ingen reaktivitet og giver en negativ kompensationskontrol. Dette brugsklare produkt bevarer det originale prøvemateriale til eksperimenter; dyrebar prøve bruges ikke til oprettelse af kompensationskontroller.
Nøjagtige og konsistente resultater
I modsætning til biologiske kontroller, som kan have variable ekspressionsniveauer afhængigt af sygdom eller udviklingstilstand, giver Arc-perlerne et lyst, konsistent signal (se figuren nedenfor). Konsistens i farvemønsteret for kompensationskontroller er vigtig for at opnå den rigtige kompensationsværdi. Hvis signalet varierer med det anvendte kontrolmateriale, kan kompensationsværdien blive påvirket, hvilket fører til fejlagtige resultater.
Hvordan det virker
En dråbe perler tilsættes til et reagensglas indeholdende LIVE/DEAD Fixerbar døde celle plet. Efter inkubation med aminreaktivt farvestof vaskes perlerne i farvningsbuffer, en dråbe negative kontrolperler tilsættes (hvis påkrævet), og perlerne resuspenderes og analyseres ved flowcytometri. De to komponenter giver en tydelig positiv perle, der er mindst 50 gange lysere end de negative perler, som kan bruges til at indstille kompensation.
Andre kompensationsprodukter
Udover ArC Amine Reactive Compensation Beads, AbC™ Anti-Mouse Bead Kit er også tilgængeligt til indfangning af muse anti-humane antistoffer, såvel som AbC™ Anti-rotte-/hamsterperlesæt til indfangning af rotte-anti-muse- eller hamster-anti-mus-antistoffer.
Se en valgvejledning for alle fikserbare viabilitetsfarvestoffer til flowcytometri .
Klar til brug kontrol
I modsætning til andre metoder, der kræver prøveforberedelse for at foretage kompensationskontroller ved hjælp af cellulært materiale, ArC Amine Reactive Compensation Bead Kit er klar til brug ud af dråbeflasken. Sættet indeholder to typer specielt modificerede polystyren-mikrokugler, der er blevet optimeret til at reagere med det amin-reaktive farvestof i LIVE/DEAD Fixerbare dødcellefarvningssæt. De ArC reaktive perler (komponent A) binder et hvilket som helst af de amin-reaktive farvestoffer og giver et positivt signal; de ArC negative perler (komponent B) har ingen reaktivitet og giver en negativ kompensationskontrol. Dette brugsklare produkt bevarer det originale prøvemateriale til eksperimenter; dyrebar prøve bruges ikke til oprettelse af kompensationskontroller.
Nøjagtige og konsistente resultater
I modsætning til biologiske kontroller, som kan have variable ekspressionsniveauer afhængigt af sygdom eller udviklingstilstand, giver Arc-perlerne et lyst, konsistent signal (se figuren nedenfor). Konsistens i farvemønsteret for kompensationskontroller er vigtig for at opnå den rigtige kompensationsværdi. Hvis signalet varierer med det anvendte kontrolmateriale, kan kompensationsværdien blive påvirket, hvilket fører til fejlagtige resultater.
Hvordan det virker
En dråbe perler tilsættes til et reagensglas indeholdende LIVE/DEAD Fixerbar døde celle plet. Efter inkubation med aminreaktivt farvestof vaskes perlerne i farvningsbuffer, en dråbe negative kontrolperler tilsættes (hvis påkrævet), og perlerne resuspenderes og analyseres ved flowcytometri. De to komponenter giver en tydelig positiv perle, der er mindst 50 gange lysere end de negative perler, som kan bruges til at indstille kompensation.
Andre kompensationsprodukter
Udover ArC Amine Reactive Compensation Beads, AbC™ Anti-Mouse Bead Kit er også tilgængeligt til indfangning af muse anti-humane antistoffer, såvel som AbC™ Anti-rotte-/hamsterperlesæt til indfangning af rotte-anti-muse- eller hamster-anti-mus-antistoffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 6μ m |
| Indhold og opbevaring | Indeholder 1 hætteglas ArC™ aminreaktive perler og 1 hætteglas med negative perler. |
| Format | Rør |
| Til brug med (udstyr) | Flowcytometre |
| Antal prøver | 20 |
| Mængde | 1 sæt |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Excitationsbølgelængdeområde | enhver laser (UV til 633/635) |
| Pletkonfiguration | Overflade |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Vis mere |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?