Få mere at vide
Invitrogen™ ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (til brug med LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-farvningssæt)
Artikelnummer. 10093324
Skift visning
Antal prøver:
20
100
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal prøver Pakningsstørrelse
10093324 100 1 sæt
15563052 20 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10093324 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A10346
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit (til brug med LIVE/DEAD™ Fixerbare døde celle-farvningssæt)
ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit er et perlebaseret kompensationsværktøj specielt optimeret til brug med LIVE/DEAD™ Fixerbare dødcellefarvningssæt.
  • Klar til brug kontrol
  • Eliminerer besværet med at varmebehandle celler som kontrol, hvilket sparer dyrebare prøver
  • Muliggør nøjagtige og ensartede resultater
    Se en valgvejledning for alle fikserbare viabilitetsfarvestoffer til flowcytometri .
    Klar til brug kontrol
    I modsætning til andre metoder, der kræver prøveforberedelse for at foretage kompensationskontroller ved hjælp af cellulært materiale, ArC™ Amine Reactive Compensation Bead Kit er klar til brug ud af dråbeflasken. Sættet indeholder to typer specielt modificerede polystyren-mikrokugler, der er blevet optimeret til at reagere med det amin-reaktive farvestof i LIVE/DEAD™ Fixerbare dødcellefarvningssæt. De ArC™ reaktive perler (komponent A) binder et hvilket som helst af de amin-reaktive farvestoffer og giver et positivt signal; de ArC™ negative perler (komponent B) har ingen reaktivitet og giver en negativ kompensationskontrol. Dette brugsklare produkt bevarer det originale prøvemateriale til eksperimenter; dyrebar prøve bruges ikke til oprettelse af kompensationskontroller.
    Nøjagtige og konsistente resultater
    I modsætning til biologiske kontroller, som kan have variable ekspressionsniveauer afhængigt af sygdom eller udviklingstilstand, Arc™ perler giver et lyst, ensartet signal (se figuren nedenfor). Konsistens i farvemønsteret for kompensationskontroller er vigtig for at opnå den rigtige kompensationsværdi. Hvis signalet varierer med det anvendte kontrolmateriale, kan kompensationsværdien blive påvirket, hvilket fører til fejlagtige resultater.
    Hvordan det virker
    En dråbe perler tilsættes til et reagensglas indeholdende LIVE/DEAD™ Fixerbar døde celle plet. Efter inkubation med aminreaktivt farvestof vaskes perlerne i farvningsbuffer, en dråbe negative kontrolperler tilsættes (hvis påkrævet), og perlerne resuspenderes og analyseres ved flowcytometri. De to komponenter giver en tydelig positiv perle, der er mindst 50 gange lysere end de negative perler, som kan bruges til at indstille kompensation.
    Andre kompensationsprodukter
    Udover ArC™ Amine Reactive Compensation Beads, Life Technologies tilbyder også AbC™ Anti-Mouse Bead Kit til indfangning af muse anti-humane antistoffer og AbC™ Anti-rotte-/hamsterperlesæt til indfangning af rotte-anti-muse- eller hamster-anti-mus-antistoffer.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Diameter (metrisk) 6μ m
    Indhold og opbevaring Indeholder 1 hætteglas ArC™ aminreaktive perler og 1 hætteglas med negative perler.
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C
  • Format Rør
    Til brug med (udstyr) Flowcytometre
    Antal prøver 100
    Mængde 1 sæt
    Detektionsmetode Fluorescens
    Excitationsbølgelængdeområde alle lasere (UV til 633/635)
    Pletkonfiguration Overflade
    Forsendelsestilstand Stuetemperatur
    Produktlinje CompenFlow, Molecular Probes
    Produkttype Kompensationsperler