Få mere at vide
ARC 239 Dihydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30336225
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30336225 2.5 mg
1 options
Artikelnummer. 30336225 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7665732.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ARC 239 Dihydrochloride
CAS 55974-42-0
Molekylær formel C24H29N3O3 • 2(HCl)
Mængde 2.5 mg
Synonym 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Dihydrochloride, 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Dihydrochloride (9CI), 2-[2-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl)ethyl]-4,4-dimethyl-1,3-(2H,4H)-isoquinolindione Hydrochloride (1:2)
InChI formel InChI=1S/C24H29N3O3.2ClH/c1-24(2)19-9-5-4-8-18(19)22(28)27(23(24)29)17-14-25-12-15-26(16-13-25)20-10-6-7-11-21(20)30-3;;/h4-11H,12-17H2,1-3H3;2*1H
SMIL COC1=CC=CC=C1N2CCN(CC2)CCN3C(C4=C(C(C)(C3=O)C)C=CC=C4)=O
IUPAC navn 2-[2-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl]-4,4-dimethylisoquinoline-1,3-dione;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 407.5123646