Få mere at vide
Arbutin, TRC
Artikelnummer. 30332708
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30332708 10 g
1 options
Artikelnummer. 30332708 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA76651010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arbutin
CAS 497-76-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C12 H16 O7
Mængde 10 g
Synonym Arbutin, 4-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Arbutine, Arbutoside, Arbutyne, Hydroquinone glucose, Hydroquinone β-D-glucopyranoside, NSC 4036, Ursin, Uvasol, p-Arbutin, p-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyphenyl β-D-glucoside, β-Arbutin
InChI formel InChI=1S/C12H16O7/c13-5-8-9(15)10(16)11(17)12(19-8)18-7-3-1-6(14)2-4-7/h1-4,8-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 272.25
Formel vægt 272.0896
Procent renhed >95