Få mere at vide
Arbutin, 98+%
Artikelnummer. 11378086
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378086 5 g 5g
11368086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14945.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272,25 g/mol
Arbutin, en glycosyleret hydroquinon, bruges i undersøgelser af melaninbiosyntese og som en inhibitor til at identificere, differentiere og karakterisere tyrosinase(r). Anvendes også i sed som et hudlysende middel i kosmetiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Arbutin, en glycosyleret hydroquinon, bruges i undersøgelser af melaninbiosyntese og som en inhibitor til at identificere, differentiere og karakterisere tyrosinase(r). Anvendes også i sed som et hudlysende middel i kosmetiske produkter.
Opløselighed Opløseligt i vand (50 mg/ml), methanol
og dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hygroskopisk, opbevares væk fra vand/fugt. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-76-7
Molekylær formel C12H16O7
Molekylvægt (g/mol) 272.25
MDL nummer MFCD00016915
InChI nøgle BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arbutin
Smeltepunkt 196 °C til 200 °C
Mængde 5 g
Beilstein 89673
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,773
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (50 mg/ml), methanol og dimethylsulfoxid.
Optisk rotation −65° (c=2 i vand)
Formel vægt 272.26
Procent renhed ≥98%