Få mere at vide
Arbutin, 98%
Artikelnummer. 15385028 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15385028 100 g 100g
15365028 5 g 5g
15375028 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15385028 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 455641000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 497-76-7 | C12H16O7 | 272,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 497-76-7
Molekylær formel C12H16O7
Molekylvægt (g/mol) 272.25
MDL nummer MFCD00016915
InChI nøgle BJRNKVDFDLYUGJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym arbutin, uvasol, 4-hydroxyphenyl beta-d-glucopyranoside, ursin, beta-arbutin, arbutoside, arbutine, arbutyne, ursi, p-arbutin
PubChem CID 440936
ChEBI CHEBI:18305
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-hydroxyphenoxy)oxan-3,4,5-triol
SMIL OCC1OC(OC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Arbutin
Smeltepunkt 195,0 °C til 201,0 °C
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 50 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer
Formel vægt 272.25
Procent renhed 98%