Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Arbutin |
| Smeltepunkt | 195,0 °C til 201,0 °C |
| Tab ved tørring | 2% maks. |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 50 g/L. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer |
| Formel vægt | 272.25 |
| Procent renhed | 98% |