missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Arbutamine, TRC

Artikelnummer. 30337076
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30337076 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30337076 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7663005MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Arbutamine
CAS 128470-16-6
Molekylær formel C18 H23 N O4
Mængde 5 mg
Synonym 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-[[4-(4-hydroxyphenyl)butyl]amino]ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[[4-(4-hydroxyphenyl)butyl]amino]ethyl]-, (R)-, 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-[[4-(4-hydroxyphenyl)butyl]amino]ethyl]-1,2-benzenediol, (-)-Arbutamine, Arbutamine
InChI formel InChI=1S/C18H23NO4/c20-15-7-4-13(5-8-15)3-1-2-10-19-12-18(23)14-6-9-16(21)17(22)11-14/h4-9,11,18-23H,1-3,10,12H2/t18-/m0/s1
SMIL O[C@@H](CNCCCCc1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(O)c2
IUPAC navn 4-[(1R)-1-hydroxy-2-[4-(4-hydroxyphenyl)butylamino]ethyl]benzene-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 317.38
Formel vægt 317.1627
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.