Få mere at vide
Arbutamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arbutamine |
| CAS | 128470-16-6 |
| Molekylær formel | C18 H23 N O4 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenediol, 4-[(1R)-1-hydroxy-2-[[4-(4-hydroxyphenyl)butyl]amino]ethyl]-, 1,2-Benzenediol, 4-[1-hydroxy-2-[[4-(4-hydroxyphenyl)butyl]amino]ethyl]-, (R)-, 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-[[4-(4-hydroxyphenyl)butyl]amino]ethyl]-1,2-benzenediol, (-)-Arbutamine, Arbutamine |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO4/c20-15-7-4-13(5-8-15)3-1-2-10-19-12-18(23)14-6-9-16(21)17(22)11-14/h4-9,11,18-23H,1-3,10,12H2/t18-/m0/s1 |
| SMIL | O[C@@H](CNCCCCc1ccc(O)cc1)c2ccc(O)c(O)c2 |
| IUPAC navn | 4-[(1R)-1-hydroxy-2-[4-(4-hydroxyphenyl)butylamino]ethyl]benzene-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.38 |
| Formel vægt | 317.1627 |